Learn More
Allopurinol Inhibitor of Xanthine Oxidase MP Biomedicals
Codice prodotto. 11474592 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11474592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11474592 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219015005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Allopurinol
Nota nome Inhibitor of Xanthine Oxidase
CAS 315-30-0
Formula molecolare C5H4N4O
Numero MDL MFCD00599413
Quantità 5 g
Sinonimo allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
InChI Key OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
IUPAC Name 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 136.11
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Peso formulazione 136.1