Learn More
Allopurinol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480828
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480828 5 g 5g
16418428 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16480828 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0219
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Specifica
Materiale o nome chimico Allopurinol
Forma fisica Solid
CAS 315-30-0
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H4N4O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 14 mg/mL (102.86 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (7.35 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMILES O=C1C2=C(NN=C2)N=CN1
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Peso formulazione 136.11
Percent Purity 99.89%
Grado Research
Research purposes only