Learn More
Allopurinol, TRC
Codice prodotto. 30317099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317099 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317099 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA547300100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Allopurinol
CAS 315-30-0
Formula molecolare C5 H4 N4 O
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-Dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Oxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Adenock, Allopur, Allopurinol, Allopurinol(I), Allozym, Allurtal, Aloprim, Alopurinol, Aloral, Alositol, Anoprolin, Anzief, Apulonga, Apurin, Apurol, Atisuril, BW 15658, BW 56-158, Bleminol, Bloxanth, Caplenal, Cellidrin, Cosuric, Dabroson, Embarin, Epidropal, Foligan, Geapur, Gichtex, Gotax, HPP, Hamarin, Hexanurat, Ketanrift, Ketobun A, Ledopur, Lopurin, Lysuron, Milurit, Miniplanor, Monarch, NSC 101655, NSC 1390, Nektrohan, Remid, Riball, Sigapurol, Sllo-puren, Suspendol, Takanarumin, Urbol, Uricemil, Uriprim, Uripurinol, Urobenyl, Urosin, Urtias, Xanturat, Zyloprim, Zyloric
InChI Formula InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
IUPAC Name 1,5-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Peso formulazione 136.0385