missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Vydac™ 218TP C18 Columns and Guard Cartridges

Well suited for microbore applications, stable in popular microbore mobile phases

1430.00€ - 1465.00€

Specifica

Portata 1.2 mL/min
Da utilizzare con Separation of Small Polypeptides <4000 to 5000 M.W., Enzymatic Digest Fragments, Natural and Synthetic Peptides, Multi-Ring Compounds
Carico di carbonio 8%
Tipo di colonna C18
Con tappo Yes
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10308024
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grace™
5103989
2.1 mm 250 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11349690
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grace™
5103992
3 mm 250 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

  • Acid and base deactivated symmetrical peaks
  • Polymerically bonded and double-endcapped for long column lifetimes
  • Analyze acids, bases, and neutrals in one run

Order Info

Guard Kits (Cat Nos. AT218GK104, -34, -54, -51 and -510) and Frits (AT218TP54T) are also available separately.

Specifica

Specifica

1.2 mL/min
8%
Yes
Separation of Small Polypeptides <4000 to 5000 M.W., Enzymatic Digest Fragments, Natural and Synthetic Peptides, Multi-Ring Compounds
C18
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications