Learn More
Allyl acetate, 97%
Codice prodotto. 11394058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394058 250 mL 250mL
11304068 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041353.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Ally acetate is used in industrial intermediate. Used in synthesis of colophony and bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-87-7
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.117
Numero MDL MFCD00008721
InChI Key FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
PubChem CID 11584
IUPAC Name prop-2-enyl acetate
SMILES CC(=O)OCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl acetate
Punto di fusione 6°C
Densità 0.928 g/mL
Punti di ebollizione 103°C to 104°C
Indice di rifrazione 1.4042
Quantità 250 mL
Numero UN UN2333
Indice di Merck 14,285
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol. Miscible with ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid