Learn More
Allyl Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Allyl Acetate |
| CAS | 591-87-7 |
| Formula molecolare | C5H8O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Acetic Acid 2-Propen-1-yl Ester, Acetic Acid 2-Propenyl Ester, Acetic Acid Allyl Ester, Allyl Alcohol Acetate, 2-Propen-1-ol Acetate, 3-Acetoxy-1-propene, 3-Acetoxypropene, NSC 7612 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC=C |
| IUPAC Name | prop-2-enyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.12 |
| Peso formulazione | 100.0524 |