Learn More
Allyl acrylate, 95%, stab. with 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15421997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421997 25 g 25g
15431997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15421997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044463.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 999-55-3 | Molecular Formula: C6H8O2 | Molecular Weight: 112.128 g/mol
Allyl acrylate is a monofunctional monomer which function as a chain stopper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 999-55-3
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.128
Numero MDL MFCD00014949
InChI Key QTECDUFMBMSHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl acrylate, acrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propenyl ester, unii-705ga5o3us, ccris 4745, acrylic acid allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propen-1-yl ester, allylacrylate, acrylic acid allyl, acmc-20alut
PubChem CID 13835
IUPAC Name prop-2-enyl prop-2-enoate
SMILES C=CCOC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl acrylate
Nota nome Stabilized with 4-methoxyphenol
Densità 0.935 g/mL
Punti di ebollizione 46°C to 47°C (40 mmHg)
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.436
Quantità 25 g
Numero UN UN2929
Beilstein 1743576
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid