Learn More
Allyl Alcohol 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Allyl alcohol |
| CAS | 107-18-6 |
| Nomi componenti o analita | Allyl alcohol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C3 H6 O |
| Concentrazione | 500 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-Propen-1-ol, Allyl alcohol (8CI), 1-Hydroxy-2-propene, 1-Propen-3-ol, 2-Propenol, 2-Propenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propene, 3-Hydroxypropene, Allylic alcohol, NSC 6526, Shell unkrauttod A, Vinylcarbinol |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2 |
| SMILES | OCC=C |
| Vedi altri risultati |