Learn More
Allyl bromide, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10706131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Can
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
250mL
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10706131 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10448240 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10528470 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10538470 5 L Metal Can 5L
10609283 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10706131 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102902500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-95-6 , 75-56-9
Formula molecolare C3H5Br
Molecular Weight (g/mol) 120.98
Numero MDL MFCD00000244
InChI Key BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
IUPAC Name 3-bromoprop-1-ene
SMILES C=CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl bromide
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -119.0°C
Colore Colorless
Densità 1.3900g/mL
Punti di ebollizione 70.0°C to 71.0°C
Punto d'infiammabilità −1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Odore The liquid has a pungent odor
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2Br
Indice di rifrazione 1.4680 to 1.4700
Quantità 250 mL
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Indice di Merck 15,279
Gravità specifica 1.39
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform, ether,, carbontetrachloride and carbon disulfide
Stabilizzatore 300ppm propylene oxide
Peso formulazione 120.98
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl bromide, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide