Learn More
Allyl Bromide (Stabilized with Propylene Oxide), TRC
Codice prodotto. 30134028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134028 10 g 10g
30133912 50 g 50g
30011802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134028 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA54965510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-95-6
Formula molecolare C3 H5 Br
Molecular Weight (g/mol) 120.98
Sinonimo 3-Bromo-1-propene, 1-Bromo-2-propene, 2-Propenyl Bromide, 3-Bromo-1-propene, 3-Bromopropene, 3-Bromopropylene, Allyl Bromide, NSC 7596
IUPAC Name 3-bromoprop-1-ene
SMILES BrCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl Bromide
Nomi componenti o analita Allyl Bromide
Note sul grado di purezza GC
Shipping Condition Blue Ice
InChI Formula InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 10 g
Peso formulazione 119.9575
Percent Purity >95%