Learn More
Allyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Allylchloride |
| CAS | 107-05-1 |
| Formula molecolare | C3 H5 Cl |
| Quantità | 50 mL |
| Sinonimo | Propene, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-1-propene, 1-Chloro-2-propene, 2-Propenyl chloride, 3-Chloropropene, 3-Chloropropylene, Allyl chloride, HCO 1260ZF, NSC 20939 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2 |
| SMILES | ClCC=C |
| IUPAC Name | 3-chloroprop-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.52 |
| Peso formulazione | 76.008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?