Learn More
Allyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30326469
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326469 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326469 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA549715250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Allylchloride
CAS 107-05-1
Formula molecolare C3 H5 Cl
Quantità 250 mL
Sinonimo Propene, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-1-propene, 1-Chloro-2-propene, 2-Propenyl chloride, 3-Chloropropene, 3-Chloropropylene, Allyl chloride, HCO 1260ZF, NSC 20939
InChI Formula InChI=1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMILES ClCC=C
IUPAC Name 3-chloroprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 76.52
Peso formulazione 76.008