Learn More
Allyl chloroformate, 97%
Codice prodotto. 10781335 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10781335 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10472221 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10781335 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221741000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2937-50-0 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2937-50-0
Formula molecolare C4H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 120.54
Numero MDL MFCD00000648
InChI Key CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech
PubChem CID 18052
IUPAC Name prop-2-enyl carbonochloridate
SMILES C=CCOC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl chloroformate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown-Red to Yellow
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 109.0°C to 110.0°C
Punto d'infiammabilità 31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO2CH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4213 to 1.4233
Quantità 100 mL
Beilstein 03, 12
Fieser 12,15; 13,9
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 120.54
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.