Learn More
Allyl ethyl sulfide, 97%
Codice prodotto. 11393396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393396 1 g 1g
11303406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12847.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5296-62-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5296-62-8
Formula molecolare C5H10S
Molecular Weight (g/mol) 102.20
Numero MDL MFCD00026979
InChI Key NOJXPGXFDASWEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl ethyl sulfide, 4-thia-1-hexene, 1-propene-1-one, 3-ethylthio, allylethylsulfide, allyl ethylsulfide, allylethyl sulfide, allyl ethyl sulphide, 3-ethylthio-1-propene, acmc-1ao1o
PubChem CID 123229
IUPAC Name 3-ethylsulfanylprop-1-ene
SMILES CCSCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl ethyl sulfide
Punti di ebollizione 115°C to 116°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare CH3CH2SCH2CH=CH2
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1736876
Peso formulazione 102.19
Percent Purity 97%