Learn More
Allyl glycidyl ether, 99+%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10399297 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10399297 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10196277 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10399297 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430958000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-92-3
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00005143
InChI Key LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
PubChem CID 7838
IUPAC Name 2-(prop-2-enoxymethyl)oxirane
SMILES C=CCOCC1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl glycidyl ether
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -100.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9620g/mL
Punti di ebollizione 154.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4332 to 1.4352
Quantità 800 mL
Gravità specifica 0.962
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether and,benzene
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl glycidyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.