Learn More
Allyl Glycidyl Ether, 99+%
Produktkod. 10356210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Förpackningsstorlek:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Imballaggio unitSize
10356210 100 g Bottiglia in vetro 100g
10598650 500 g Bottiglia in vetro 500g
10761165 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10356210 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102941000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 106-92-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-92-3
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00005143
InChI Key LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl glycidyl ether, glycidyl allyl ether, allylglycidaether, oxirane, 2-propenyloxy methyl, allyl 2,3-epoxypropyl ether, allil-glicidil-etere, neoallyl g, 1,2-epoxy-3-allyloxypropane, 1-allyloxy-2,3-epoxypropane, santolin xi
PubChem CID 7838
IUPAC Name 2-(prop-2-enoxymethyl)oxirane
SMILES C=CCOCC1CO1
Specifikationer
Materiale o nome chimico Allyl glycidyl ether
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -100.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9620g/mL
Punti di ebollizione 154.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4332 to 1.4352
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.962
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether and,benzene
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl glycidyl ether
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Faroangivelser
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.