Learn More
Allyl Glycidyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30326758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326758 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5557001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(2-Propen-1-yloxy)methyl]oxirane
CAS 106-92-3
Formula molecolare C6 H10 O2
Quantità 1 g
Sinonimo Oxirane, 2-[(2-propen-1-yloxy)methyl]-, Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- (9CI), Propane, 1-(allyloxy)-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-[(2-Propen-1-yloxy)methyl]oxirane, (±)-Allyl glycidyl ether, 1,2-Epoxy-3-allyloxypropane, 1-(2-Propenyloxy)-2,3-epoxypropane, 1-Allyloxy-2,3-epoxypropane, 2-(Allyloxymethyl)oxirane, 2-[(2-Propenyloxy)methyl]oxirane, 2-[(Prop-2-en-1-yloxy)methyl]oxirane, A 32608, AGE, AGE 500, Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Allyl oxiranemethyl ether, Denacol EX 111, Glycidyl 2-propenyl ether, Glycidyl allyl ether, NSC 18596, NSC 631, Silong 191, [(2-Propenyloxy)methyl]oxirane, [(Allyloxy)methyl]oxirane
InChI Formula InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
SMILES C=CCOCC1CO1
IUPAC Name 2-(prop-2-enoxymethyl)oxirane
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Peso formulazione 114.0681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.