Learn More
Allyl iodide, 97+%, stab. with copper, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11448980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448980 50 g 50g
11458980 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11448980 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11822.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 556-56-9 | Molecular Formula: C3H5I | Molecular Weight: 167.98 g/mol
Allyl iodide is used as a reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes. It is used in synthesis of other organic compounds such as N-alkyl 2-pyrrolidone, Sorbic acid ester etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Allyl iodide is used as a reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes. It is used in synthesis of other organic compounds such as N-alkyl 2-pyrrolidone, Sorbic acid ester etc,.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, ether, and diethyl ether. Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Protect from heat. Store away from oxidizing agents. Incompatible with heat, light, amines, nitrides, azo/diazo compounds, alkali metals, and epoxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-56-9
Formula molecolare C3H5I
Molecular Weight (g/mol) 167.98
Numero MDL MFCD00001094
InChI Key HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
PubChem CID 11166
IUPAC Name 3-iodoprop-1-ene
SMILES ICC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl iodide
Nota nome Stabilized with copper
Punto di fusione -99°C
Densità 1.832
Punti di ebollizione 101°C to 103°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Formula lineare CH2=CHCH2I
Indice di rifrazione 1.554
Quantità 50 g
Numero UN UN1723
Beilstein 1697594
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,294
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,chloroform,ether,and diethyl ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 167.98
Percent Purity ≥97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl iodide