Learn More
Allyl isocyanate, 96%
Codice prodotto. 15479079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Unit Size
15479079 1 g 1g
15489079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15479079 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18710.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 1476-23-9 | C4H5NO | 83.09 g/mol
It finds its application in the synthesis, characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine/polyethylene glycol-diacrylate hydrogels and their in vitro release of albumin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds its application in the synthesis, characterization of biodegradable dextran-allyl isocyanate-ethylamine/polyethylene glycol-diacrylate hydrogels and their in vitro release of albumin.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from alcohols, amines, water/moisture and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep ignition sources away. Protect from electrostatic charges. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1476-23-9
Formula molecolare C4H5NO
Molecular Weight (g/mol) 83.09
Numero MDL MFCD00002044
InChI Key HXBPYFMVGFDZFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15123
IUPAC Name 3-isocyanatoprop-1-ene
SMILES C=CCN=C=O
Specifications
Materiale o nome chimico Allyl isocyanate
Densità 0.94
Punti di ebollizione 87°C to 89°C
Punto d'infiammabilità 6°C (43°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4185
Quantità 1 g
Numero UN UN2478
Beilstein 506106
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Sinonimo allyl isocyanate, 1-propene, 3-isocyanato, 3-isocyanato-1-propene, propene, 3-isocyanato, allylisocyanate, isocyanic acid, allyl ester, 1-propene,3-isocyanato, prop-2-enisocyanate, 2-propenyl isocyanate, isocyanicacid,allylester
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water.
Peso formulazione 83.09
Percent Purity 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Allyl isocyanate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl isocyanate