Learn More
Allyl isothiocyanate, 94%, stab.
Codice prodotto. 11486710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486710 5 g 5g
11496710 50 g 50g
11406720 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11486710 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02901.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99.151 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-06-7
Formula molecolare C4H5NS
Molecular Weight (g/mol) 99.151
Numero MDL MFCD00004822
InChI Key ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC Name 3-isothiocyanatoprop-1-ene
SMILES C=CCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl isothiocyanate
Nota nome stabilized
Punto di fusione -80°C
Densità 1.013
Punti di ebollizione 149°C to 151°C
Punto d'infiammabilità 46°C (114°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.53
Quantità 5 g
Numero UN UN1545
Beilstein 773748
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,295
Peso formulazione 99.16
Percent Purity 94%