Learn More
Allyl isothiocyanate, 94%, stabilized with 0.01% alpha-tocopherol
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Allyl isothiocyanate |
| Nota nome | 94% |
| CAS min. % | 92.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -80.0°C |
| Colore | White |
| Densità | 1.0175g/mL |
| Punti di ebollizione | 151.0°C to 153.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 46°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Allyl isothiocyanate, stabilized
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.