Learn More
Allyl isothiocyanate, 94%, stabilized with 0.01% alpha-tocopherol
Codice prodotto. 10264220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10264220 500 g Bottiglia in vetro 500g
10224130 5 g Bottiglia in vetro 5g
10284170 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10264220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102955000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-06-7
Numero MDL MFCD00004822
InChI Key ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC Name 3-isothiocyanatoprop-1-ene
SMILES C=CCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl isothiocyanate
Nota nome 94%
CAS min. % 92.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80.0°C
Colore White
Densità 1.0175g/mL
Punti di ebollizione 151.0°C to 153.0°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H5NS
Formula lineare H2C=CHCH2NCS
Indice di rifrazione 1.5290 to 1.5310
Quantità 500 g
Beilstein 04, 214
Indice di Merck 15, 286
Stabilizzatore 0.01% alpha-tocopherol
Molecular Weight (g/mol) 99.151
Peso formulazione 99.15
Percent Purity 94%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.