Learn More
Allyl Isothiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30011156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011156 250 mg 250mg
30007648 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011156 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA556610250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-06-7
Formula molecolare C4 H5 N S
Molecular Weight (g/mol) 99.15
Sinonimo Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
IUPAC Name 3-isothiocyanatoprop-1-ene
SMILES C=CCN=C=S
Specifications
Materiale o nome chimico Allyl isothiocyanate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Peso formulazione 99.0143