Learn More
Allyl Isothiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30316153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316153 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA556610100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl isothiocyanate
CAS 57-06-7
Formula molecolare C4 H5 N S
Quantità 100 mg
Sinonimo Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
InChI Formula InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
SMILES C=CCN=C=S
IUPAC Name 3-isothiocyanatoprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 99.15
Peso formulazione 99.0143