Learn More
Allyl Mercaptan (>75%), TRC
Codice prodotto. 30311317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311317 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311317 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA614543500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl Mercaptan
CAS 870-23-5
Formula molecolare C3H6S
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744
InChI Formula InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMILES SCC=C
IUPAC Name prop-2-ene-1-thiol
Molecular Weight (g/mol) 74.14
Peso formulazione 74.019
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.