Learn More
Allyl Mercaptan (>75%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Allyl Mercaptan |
| CAS | 870-23-5 |
| Formula molecolare | C3H6S |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2 |
| SMILES | SCC=C |
| IUPAC Name | prop-2-ene-1-thiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.14 |
| Peso formulazione | 74.019 |