Learn More
Allyl mercaptan, tech., 70%, remainder mainly sulfide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10572741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10572741 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10572741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153710250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 870-23-5 | C3H6S | 74.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-23-5
Formula molecolare C3H6S
Molecular Weight (g/mol) 74.14
Numero MDL MFCD00004894
InChI Key ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl mercaptan, 2-propene-1-thiol, allylthiol, allylmercaptan, allyl sulfhydrate, unii-1x587iby09, 2-propenyl mercaptan, 2-propenyl-1-thiol, ch2=chch2sh, allyl thiol
PubChem CID 13367
IUPAC Name prop-2-ene-1-thiol
SMILES SCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl mercaptan
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 67°C to 68°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2SH
Indice di rifrazione 1.4745 to 1.4785
Quantità 25 g
Beilstein 01, 440
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 74.13
Percent Purity 70%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl mercaptan, 70%, remainder mainly sulphide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Propene-1-thiol