Learn More
Allyl methacrylate, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10328640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10328640 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11914961 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10328640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215875000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-05-9 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-05-9
Formula molecolare C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.16
Numero MDL MFCD00008592
InChI Key FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl methacrylate, ageflex ama, methacrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, allylmethacrylate, allyl 2-methylacrylate, allylester kyseliny methakrylove, methacrylic acid allyl ester, unii-g2ig50653z, allylester kyseliny methakrylove czech
PubChem CID 7274
IUPAC Name prop-2-enyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl methacrylate
Acidità 0.05% max.
Punto di fusione -65.0°C
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 144.0°C
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4350 to 1.4370
Quantità 500 mL
Beilstein 02,III,129
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with almost all organic solvents
Stabilizzatore 200 to 250ppm MEHQ
Viscosità 1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 126.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid