Learn More
Allyl methyl sulfide, 98%
Codice prodotto. 11490697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490697 5 g 5g
11400707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22514.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10152-76-8 | C4H8S | 88.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10152-76-8
Formula molecolare C4H8S
Molecular Weight (g/mol) 88.17
Numero MDL MFCD00008657
InChI Key NVLPQIPTCCLBEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyl methyl sulfide, 1-propene, 3-methylthio, allyl methyl sulphide, 3-methylthio-1-propene, sulfide, allyl methyl, methyl propenyl sulfide, unii-v7qi1r316c, methyl allyl sulfide, ccris 7066
PubChem CID 66282
IUPAC Name 3-methylsulfanylprop-1-ene
SMILES CSCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl methyl sulfide
Densità 0.803
Punti di ebollizione 91°C to 93°C
Punto d'infiammabilità 18°C (65°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.4714
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 88.17
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl methyl sulphide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl methyl sulphide