Learn More
Allyl Methyl Sulfide, TRC
Codice prodotto. 30326650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5587001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl Methyl Sulfide
CAS 10152-76-8
Formula molecolare C4 H8 S
Quantità 1 g
Sinonimo 3-(Methylthio)-1-propene, Allyl methyl thioether, Methyl 2-propenyl sulfide
InChI Formula InChI=1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CSCC=C
IUPAC Name 3-methylsulfanylprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 88.17
Peso formulazione 88.0347