missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allyl O-Cumenyl Ether, TRC

Codice prodotto. 30316959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30316959 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30316959 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17205525MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Allyl O-Cumenyl Ether
CAS 942-58-5
Formula molecolare C12H16O
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-(1-Methylethyl)-2-(2-propenyloxy)benzene, 1-(1-Methylethyl)-2-(2-propen-1-yloxy)benzene
InChI Formula InChI=1S/C12H16O/c1-4-9-13-12-8-6-5-7-11(12)10(2)3/h4-8,10H,1,9H2,2-3H3
SMILES C=CCOC1=C(C(C)C)C=CC=C1
IUPAC Name 1-(allyloxy)-2-isopropylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Peso formulazione 176.12
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.