Learn More
Allyl sulfide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10070600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10070600 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10127523 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10070600 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103020250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-88-1
Formula molecolare C6H10S
Molecular Weight (g/mol) 114.21
Numero MDL MFCD00008658
InChI Key UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
PubChem CID 11617
ChEBI CHEBI:4489
IUPAC Name 3-prop-2-enylsulfanylprop-1-ene
SMILES C=CCSCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyl sulfide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -83.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8870g/mL
Punti di ebollizione 138.0°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2C=CHCH2)2S
Indice di rifrazione 1.4879 to 1.4899
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 440
Indice di Merck 15, 288
Gravità specifica 0.887
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether and,carbon tetrachloride
Peso formulazione 114.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyl sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.