Learn More
Allylamine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 220730010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 107-11-9 Peso : 0.81300kg Transport : UN number : 2334 Chem class : 6.1 Pack group : I
Quantità 1L
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10013473
  • 255.00€ / 1L
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
107-11-9
57.10
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
7853
NCC=C
C3H7N
MFCD00008199
allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
prop-2-en-1-amine
Specifica
Allylamine
Authentic
1.4200 to 1.4230 (20°C, 589nm)
White
98+%
98.0
98%
H2C=CHCH2NH2
allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
NCC=C
57.10
57.09
≥97.5% (GC)
0.7630g/mL
Glass bottle
0.5% max.
1L
107-11-9
100.0
C3H7N
MFCD00008199
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
prop-2-en-1-amine
7853
Crystalline or Granular Powder
Extra Pure
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Allylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti
Certificati