Learn More
Allylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-52208
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
107-11-9
C3H7N
57.10
MFCD00008199
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
7853
prop-2-en-1-amine
NCC=C
107-11-9
C3H7N
57.10
MFCD00008199
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
7853
prop-2-en-1-amine
NCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Allylamine
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -88°C
Colore White
Densità 0.7630g/mL
Punti di ebollizione 53°C
Punto d'infiammabilità -28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=CHCH2NH2
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4225
Quantità 50 mL
Beilstein 04,205
Indice di Merck 15,278
Gravità specifica 0.763
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosità 0.44 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 57.09
Percent Purity 98%
Grado Extra Pure
Forma fisica Crystalline or Granular Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.