Learn More
Allylbenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509360
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
300-57-2
C9H10
118.18
HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
9309
prop-2-enylbenzene
C=CCC1=CC=CC=C1
300-57-2
C9H10
118.18
HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
9309
prop-2-enylbenzene
C=CCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Allylbenzene
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 156.0°C to 157.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5120
Quantità 25 mL
Beilstein 05,484
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylbenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/