Learn More
Allylbenzene, 98%
Codice prodotto. 10785931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10785931 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10667432 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
11934451 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10785931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102890250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 300-57-2
Formula molecolare C9H10
Molecular Weight (g/mol) 118.18
InChI Key HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
IUPAC Name prop-2-enylbenzene
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Allylbenzene
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 156.0°C to 157.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5120
Quantità 25 mL
Beilstein 05,484
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylbenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico