Learn More
Allylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10735135 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10735135 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
10081544 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10735135 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209538000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1730-25-2 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1730-25-2
Formula molecolare C3H5BrMg
Molecular Weight (g/mol) 145.28
Numero MDL MFCD00000044
InChI Key FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo allylmagnesium bromide, allyl magnesium bromide, allylmagnesium bromide solution, sjpdabpprujp@, allylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, allylmagnesiumbromid, allylmagnesiumbromide, allyl magnesiumbromide, allyl-magnesium bromide, 2-propenylmagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 74413
IUPAC Name magnesium;prop-1-ene;bromide
SMILES Br[Mg]CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allylmagnesium bromide
Nota nome 1M solution in diethyl ether
CAS min. % 15.37, 81.22
CAS max % 18.78, 84.64
Colore Gray or Green-Yellow
Densità 0.8510g/mL
Punto d'infiammabilità −40°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare H2C=CHCH2MgBr
Quantità 800 mL
Numero UN 3399
Gravità specifica 0.851
Peso formulazione 145.28
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylmagnesium bromide, 1M solution in diethylether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.