Learn More
Allylpalladium chloride dimer, 98%
Codice prodotto. 10082680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10082680 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10026283 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10082680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206835000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12012-95-2
Formula molecolare C6H10Cl2Pd2
Molecular Weight (g/mol) 365.89
Numero MDL MFCD00044874
InChI Key PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
IUPAC Name chloropalladium(1+);prop-1-ene
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Specifica
Materiale o nome chimico Allylpalladium chloride dimer
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Green-Yellow to Yellow
Intervallo percentuale saggio 56.7% min. (Pd)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Fieser 02,109; 05,189; 07,5; 09,132
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 365.84
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylpalladium chloride dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.