Learn More
Allylpalladium(II) Chloride Dimer, TRC
Codice prodotto. 30325286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325286 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325286 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61489310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Formula molecolare C3 H5 Cl Pd
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
SMILES Cl[Pd+][CH2-]C=C
IUPAC Name chloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Molecular Weight (g/mol) 182.945
Peso formulazione 181.911