Learn More
Allylpalladium(II) Chloride Dimer, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Allylpalladium(II) Chloride Dimer |
| CAS | 12012-95-2 |
| Formula molecolare | C3 H5 Cl Pd |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1 |
| SMILES | Cl[Pd+][CH2-]C=C |
| IUPAC Name | chloro(prop-2-enyl)palladium(1+) |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.945 |
| Peso formulazione | 181.911 |