Learn More
Allylpalladium(II) Chloride Dimer, TRC
Codice prodotto. 30326183
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326183 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326183 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6148935MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Allylpalladium(II) Chloride Dimer
CAS 12012-95-2
Formula molecolare C3 H5 Cl Pd
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H5.ClH.Pd/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q-1;;+2/p-1
SMILES Cl[Pd+][CH2-]C=C
IUPAC Name chloro(prop-2-enyl)palladium(1+)
Molecular Weight (g/mol) 182.945
Peso formulazione 181.911