Specifica
| Materiale o nome chimico | Allylpentafluorobenzene |
| Nota nome | 97% |
| CAS | 1736-60-3 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -64.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.3580g/mL |
| Punti di ebollizione | 148.0°C to 149.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 43°C |
| Vedi altri risultati |