Learn More
Allylthiourea, 98%
Codice prodotto. 10049470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10049470 100 g 100g
10133541 25 g 25g
10693522 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10049470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148801000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-57-9
Numero MDL MFCD00004940
InChI Key HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC Name prop-2-enylthiourea
SMILES C=CCNC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico Allylthiourea
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70.0°C to 78.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1.5% max. (50°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H8N2S
Formula lineare H2C=CHCH2NHCSNH2
Quantità 100 g
Beilstein 04, 211
Indice di Merck 15, 9515
Informazioni di solubilità Solubility in water: 67g/L (20°C). Other solubilities: 1370g/L methanol (20°C)- insoluble in benzene,soluble in ether,solutions of borax,benzoates,and urethane,slightly soluble in 70% alcohol
Molecular Weight (g/mol) 116.18
Peso formulazione 116.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals, Powder, Granules or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allylthiourea
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico