Learn More
Allylthiourea, Pure, biological oxygen demand in water 50g, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 109-57-9 |
| Punto di fusione | 78°C |
| Colore | Beige |
| pH | 6.5 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C4H8N2S |
| Numero MDL | 4940 |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 116.18g/mol |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Allylthiourea
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico