Learn More
Allyltributyltin, TRC
Codice prodotto. 30325373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325373 5 g 5g
30325250 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30325373 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5723305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Allyltributyltin
CAS 24850-33-7
Formula molecolare C15H32Sn
Quantità 5 g
Sinonimo Tributyl-2-propen-1-ylstannane, (Propen-2-yl)tributyltin, 3-(Tributyltin)-1-propene, 3-Tributylstannyl-1-propene, Allyltri-n-butylstannane, Tri(n-butyl)allylstannane, Tributyl(2-propenyl)stannane, Tributylallylstannane
InChI Formula InChI=1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
IUPAC Name tributyl(prop-2-enyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 331.12
Peso formulazione 332.1526