Learn More
Allyltrichlorosilane, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10555111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10555111 25 g Bottiglia in vetro 25g
10061941 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10555111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313220250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-37-9
Formula molecolare C3H5Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 175.52
Numero MDL MFCD00000486
InChI Key HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl
PubChem CID 7867
IUPAC Name trichloro(prop-2-enyl)silane
SMILES C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Allyltrichlorosilane
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 117.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2CCHCH2SiCl3
Indice di rifrazione 1.4430 to 1.4470
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: react violently with water
Peso formulazione 175.52
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid