missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allyltrimethylsilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-52313
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
762-72-1
C6H14Si
114.27
MFCD00008635
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
69808
trimethyl(prop-2-enyl)silane
C[Si](C)(C)CC=C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
762-72-1
C6H14Si
114.27
MFCD00008635
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
69808
trimethyl(prop-2-enyl)silane
C[Si](C)(C)CC=C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Allyltrimethylsilane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7190g/mL
Punti di ebollizione 85°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=CHCH2Si(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.408
Quantità 10 mL
Fieser 10,6; 11,16; 12,23; 13,11; 14,18; 15,8
Indice di Merck 15, 290
Gravità specifica 0.719
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 114.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyltrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'