Specifica
| Materiale o nome chimico | Allyltrimethylsilane |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.7190g/mL |
| Punti di ebollizione | 85°C |
| Punto d'infiammabilità | 7°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Allyltrimethylsilane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.