Learn More
Allyltrimethylsilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11955811
410.02 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
762-72-1
C6H14Si
114.27
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
69808
trimethyl(prop-2-enyl)silane
C[Si](C)(C)CC=C
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
762-72-1
C6H14Si
114.27
HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
69808
trimethyl(prop-2-enyl)silane
C[Si](C)(C)CC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Allyltrimethylsilane
Colore Colorless
Densità 0.7190g/mL
Punti di ebollizione 85.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=CHCH2Si(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080
Quantità 250 mL
Fieser 10,6; 11,16; 12,23; 13,11; 14,18; 15,8
Indice di Merck 15,29
Gravità specifica 0.719
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 114.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyltrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.