Learn More
Allyltrimethylsilane, 99%
Codice prodotto. 10042510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10042510 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10174020 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
11955811 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10042510 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196990100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 762-72-1 | C6H14Si | 114.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 762-72-1
Formula molecolare C6H14Si
Molecular Weight (g/mol) 114.27
InChI Key HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
PubChem CID 69808
IUPAC Name trimethyl(prop-2-enyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyltrimethylsilane
Colore Colorless
Densità 0.7190g/mL
Punti di ebollizione 85.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2Si(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080
Quantità 10 mL
Fieser 10,6; 11,16; 12,23; 13,11; 14,18; 15,8
Indice di Merck 15,29
Gravità specifica 0.719
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 114.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Allyltrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.